CLS70785N
Pyrex® serological pipettes, disposable, sterile, plugged
volume 5.0 mL, accuracy: 0.1 mL
Synonym(e):
Corning® 7078
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Beschreibung
plugged
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
Verpackung
pack of 240 ea
case of 960 ea
Hersteller/Markenname
Corning 7078-5N
Messbereich Volumen
5.0 mL, accuracy: 0.1 mL
Kapazität
5.0 mL