CLS7078B10
Pyrex® Shorty serological disposable pipette, sterile, plugged
volume 10.0 mL, accuracy: 0.2 mL
Synonym(e):
Corning® 7078B
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
glass
round tip
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
DNase free: no
RNase free: no
color-coded Orange
graduations
subdivision
Verpackung
pack of 200 ea
case of 400 ea
Hersteller/Markenname
Corning 7078B-10
Messbereich Volumen
10.0 mL, accuracy: 0.2 mL
Länge
215 mm
Kapazität
10 mL
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)