CLS56802L
Pyrex® volumetric flask, certified and serialized, with Pyrex® ST stopper
capacity 2,000 mL
Synonym(e):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5680
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
long
Stopfengröße
27
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
class A
closure type ST stopper
Verpackung
case of 1
Hersteller/Markenname
Corning 5680-2L
tol. measuring range
0.50 mL
Kapazität
2,000 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)