CLS5600200
Pyrex® Lifetime-Red™ volumetric flask with snap cap
capacity 200 mL
Synonym(e):
clear flasks, pyrex flask, volumetric flasks, Corning® 5600
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
long
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Snap cap
Verpackung
case of 12
pack of 6
Hersteller/Markenname
Corning 5600-200
tol. measuring range
0.10 mL
Kapazität
200 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS5600200-12EA | 4061831701067 |
CLS5600200-1EA | 4061825883052 |
CLS5600200-6EA | 4061831674767 |