CLS51395500
Pyrex® low actinic media storage bottle, graduated with screw cap
capacity 500 mL
Synonym(e):
graduated bottle, media bottle, media bottles, pyrex bottle, Corning® 51395
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
amber bottle
borosilicate glass bottle
cylindrical bottle
polypropylene cap
wide-mouth bottle
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
autoclavable
cap
graduations
Verpackung
case of 4 ea
pack of 4 ea
Hersteller/Markenname
Corning 51395-500
Verfügbarkeit
not available in EU
Flaschenhalsdurchm.
30 mm
Kapazität
500 mL
Durchm. × H
86 mm × 176 mm
Fitting
45
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)