CLS5000250
Pyrex® Weithals-Erlenmeyer-Kolben mit Schliff
capacity 250 mL
Synonym(e):
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer, Corning® 5000
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
bottom (baffled)
glass cap
narrow-mouth
Verbindung
joint ST/NS24/40
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
cap
closure type Standard Taper joint
Verpackung
case of 12
pack of 6
Hersteller/Markenname
Corning 5000-250
Kapazität
250 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Pyrex® Erlenmeyer flasks are made of borosilicate glass for optical clarity and mechanical strength.
- Flasks have durable white enamel graduations to show approximate capacity.
- Large marking spot for labeling.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)