CLS49851L
Pyrex® narrow-mouth Erlenmeyer flask with screw-cap
capacity 1,000 mL
Synonym(e):
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer, Corning® 4985
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
narrow-mouth
phenolic cap
screw top cap
Halsgewindegröße
38-430
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
cap
closure type Screw cap
subdivision 50 mL
Verpackung
case of 12
pack of 6
Hersteller/Markenname
Corning 4985-1L
Messbereich Volumen
250-1,000 mL
Kapazität
1,000 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)