BR781620
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 384 wells, size 100 μL, flat bottom, transparent
Synonym(e):
BRANDplates®, Microplates, medium binding, pureGrade
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless wells
flat bottom
polystyrene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
Verpackung
pack of 50 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 781620
Größe
100 μL
384 wells
Arbeitsvolumen
100 μL
Farbe
transparent
Bindungsart
medium binding surface
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)