Merck
CLS31758
Pyrex® Trockenwannen
capacity 2 L, L × W × H 8 in. × 8 in. × 2 in.
Synonym(e):
Corning® 3175
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
Verpackung
pkg of 4 ea
Hersteller/Markenname
Corning 3175-8
L × B × H
8 in. × 8 in. × 2 in.
Kapazität
2 L
Allgemeine Beschreibung
Material: Borosilikat-Glas, universell geeignet zum Einlegen, Trocknen, Färben. Autoklavierbar. Geeignet für Papier oder Gel-Elektrophorese oder Papier-Chromatographie.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)