Merck
CLS2480200
Allihn Kühler aus Pyrex® Glas
jacket L 200 mm, joint: ST/NS 19/38
Synonym(e):
laboratory condenser
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Verbindung
joint: ST/NS19/38
Hersteller/Markenname
Corning 2480-200
Mantel L
200 mm
Allgemeine Beschreibung
Mit Abtropfspitze, auch zur Vakuumdestillation geeignet
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)