CLS210325
Pyrex® class A colored scale burette, with PTFE stopcock plug
volume 25 mL, accuracy: 0.03 mL
Synonym(e):
burettes, glass burettes, Corning® 2103
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Leistungsmerkmale
subdivision 0.1 mL
Hersteller/Markenname
Corning 2103-25
Messbereich Volumen
25 mL, accuracy: 0.03 mL
Volumen
25 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)