Merck
SYNF264525
Synthware Burets
class A, clear borosilicate glass 3.3, volume 25 mL
Synonym(e):
Synthware F264525, burette
About This Item
UNSPSC-Code:
41121808
NACRES:
NB.43
Materialien
clear borosilicate glass 3.3
Leistungsmerkmale
class A
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Kemtech F264525
Volumen
25 mL
Allgemeine Beschreibung
Burets, Class A, Capacity: 25mL Clear Glass
Anwendung
kemetch; synthware; buret; class a; clear
Leistungsmerkmale und Vorteile
Organic Chemistry
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.