Merck
CLS1372160
Corning® narrow mouth graduated milk dilution bottle
capacity 160 mL, cap size 28-400
Synonym(e):
storage vessel
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
Materialien
narrow-mouth bottle
phenolic cap
square clear borosilicate glass bottle
Kappengröße
28-400
Leistungsmerkmale
autoclavable
cap
graduations
Verpackung
pack of 12 ea
case of 48 ea
Hersteller/Markenname
Corning 1372-160
Flaschenhalsdurchm.
~70 mm
Kapazität
160 mL
Durchm. × H
44 mm × 150 mm
Fitting
28
Allgemeine Beschreibung
Narrow mouth bottle with a cut-line graduation mark at 99 ± 1mL. Phenolic cap with rubber liner will withstand sterilization (wet at 121°C).
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS1372160-1EA
CLS1372160-12EA4061833874219
CLS1372160-48EA4061833881064