Merck
C93800
Sigma-Aldrich
3-Cyanophenol
99%
Synonym(e):
3-Hydroxy-benzonitril
About This Item
Lineare Formel:
NCC6H4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.12
Beilstein:
2041515
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
78-81 °C (lit.)
SMILES String
Oc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C7H5NO/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4,9H
InChIKey
SGHBRHKBCLLVCI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)