Wichtige Dokumente
C70606
4-Chlor-Resorcin
98%
Synonym(e):
1,3-Dihydroxy-4-chlorbenzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
bp
147 °C/18 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
106-108 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccc(Cl)c(O)c1
InChI
1S/C6H5ClO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,8-9H
InChIKey
JQVAPEJNIZULEK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
248.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
120 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?