BR781731
BRAND® microplate BRANDplates®, immunoGrade
size 96 wells, size 330 μL, flat bottom, black, with transparent bottom
Synonym(e):
BRANDplates®, Immunology, Microplates, high binding, immunoGrade
About This Item
flat bottom
polystyrene
96 wells
Empfohlene Produkte
Materialien
black wells
flat bottom
polystyrene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
skirt (F-bottom)
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 781731
Größe
330 μL
96 wells
Arbeitsvolumen
330 μL
Farbe
black, with transparent bottom
Bindungsart
high binding surface
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)