BR781415
BRAND® 48-well PCR plates
no skirt, thin-walled, flexible, clear
Synonym(e):
PCR, PCR Plates, Plates
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear
colorless wells
polypropylene
Beschreibung
D-Nase/R-Nase, DNA-free, suitable for qPCR
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
skirt: no
no skirt
thin-walled, flexible
Verpackung
pack of 20 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 781415
Methode(n)
PCR: suitable
Größe
48 well
Volumen
0.2 mL
Arbeitsvolumen
200 μm
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Fits all common thermal cycler
- Raised well edges protect against cross-contamination
- Rapid heat transfer through thin vessel walls
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)