BR781412
BRAND® 24-well PCR plate
no skirt, white
Synonym(e):
PCR, PCR Plates, Plates
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene
white
white wells
Beschreibung
D-Nase/R-Nase, DNA-free, suitable for qPCR
Leistungsmerkmale
skirt: no
no skirt
Verpackung
pack of 40 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 781412
Methode(n)
PCR: suitable
Größe
24 well
Well-Größe
0.2 mL
Arbeitsvolumen
200 μm
Bindungsart
non-treated surface
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)