Merck
BR6733
Discharge valve for Dispensette® S
Trace Analysis, 10 mL, Tantalum spring, valve marking with ′Ta′
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
Hersteller/Markenname
BRAND 6733
Verpackung
1 ea of
Kapazität
10 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Discharge Valve
Rechtliche Hinweise
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)