Merck
BR462932
BRAND® rubber conical gasket for filter funnels and filter flasks
size 50 mm
Synonym(e):
Filter, Rubber gasket
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.24
Materialien
EPDM rubber
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 462932
Größe
50 mm
Allgemeine Beschreibung
Conical gaskets to place between filter funnel and filter flask.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BR462932-10EA4061831865882