BR462512
BRAND® rubber conical gasket for filter funnels and filter flasks
size 22 mm
Synonym(e):
Filter, Rubber gasket
Empfohlene Produkte
Materialien
EPDM rubber
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 462512
Größe
22 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Conical gaskets to place between filter funnel and filter flask.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)