BR36983
BRAND® volumetric flask BLAUBRAND® USP conformity certified
capacity 1000 mL, neck joint: ST/NS 24/29, glass stopper
Synonym(e):
BLAUBRAND®, USP, Volumetric flasks
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
glass stopper
Verbindung
joint: ST/NS neck24/29
Leistungsmerkmale
accuracy class A
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
BRAND 36983
Kapazität
1000 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR36983-1EA | 4061831856095 |