BR23868
BRAND® spare burette length for compact automatic burette
50 mL, SILBERBRAND
Synonym(e):
Accessories, Automatic Burettes, Burettes, Compact Automatic Burettes, SILBERBRAND
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
amber AR-Glass
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 23868
Messbereich
50 mL
Bürette L
685 mm
Volumen
50 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)