BR114740
BRAND® Sedimentation tube
conical bottom
Synonym(e):
Sedimentation tubes, Tubes
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.11
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless tube
conical bottom
polystyrene tube
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Verpackung
pack of 2000 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 114740
Durchm. × L
16 mm × 105 mm
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR114740-2000EA | 4061831852141 |