BR114524
BRAND® test tube, graduated, glass
capacity 30 mL, with PP-stopper NS 14/23
Synonym(e):
Test tubes, Tubes
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass tube
cap (taper)
colorless tube
polypropylene cap
round bottom
white cap
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations
neck thread Push fit
with PP-stopper NS 14/23
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 114524
Kapazität
30 mL
Durchm. × L
19 mm × 220 mm
Fitting
(NS 14/23)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- BRAND® graduated test tubes are versatile to fit most laboratory applications.
- Manufactured from clear borosilicate glass for easy viewing of contents.
- Includes a polypropylene cap for optimal sample recovery.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR114524-10EA | 4061831852103 |