BR114110
BRAND® culture tube, rimless
L × W 12 mm × 100 mm, thickness 0.6 mm
Synonym(e):
Culture tubes, Tubes
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
round bottom
screw top cap
soda-lime glass tube
straight neck
transparent tube
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
RCF 3,000 × g
neck thread push fit
Verpackung
pack of 144 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 114110
L × B
12 mm × 100 mm
Kapazität
12 mL
7.5 mL
Dicke
0.6 mm
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Excellent sample visibility
- Good chemical resistance
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)