BMSH3770SE
Benchmark Magnetic 7 x 7 inch Stirrer
AC/DC input 230 V, EuroPlug
Synonym(e):
stirrer, stirring, magnetic Stirrers, , ceramic top stirrer,
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
ceramic platform
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific H3770-S-E
Parameter
150-1500 rpm speed
Platte B × L
18 cm × 18 cm
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)