BMSH1000MR25
Benchmark MAGic ”Clamp” magnetic clamp
to hold, 25 mL Erlenmeyer
Synonym(e):
magnetic clip
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122413
NACRES:
NB.13
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
to hold 25 mL Erlenmeyer
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific H1000-MR-25
Kompatibilität
MAGic Clamp universal platform
Allgemeine Beschreibung
Unique magnetic clamps for use with the MAGic Clamp platforms for a convenient method attaching flasks or racks to a shaker.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)