Merck
BMSBSHTP1
Sigma-Aldrich
myBlock External Temperature Probe
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.76
Leistungsmerkmale
(wire length 18" probe length 15" probe diameter 1/8")
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific BSH-TP1
Parameter
0 °F temp. range (300 °F) (use on air or liquid)
Kompatibilität
BMSBSH5001, BMSBSH5002
Allgemeine Beschreibung
  • External temperature probe
  • For the MyBlock I and II drybaths
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)