BAH379220000
SP Bel-Art® Fluorocarbon Plastic Forceps
plastic forceps (fluorocarbon), L 4.5 in. (114 mm)
Empfohlene Produkte
Materialien
plastic forceps (fluorocarbon)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H37922-0000
Länge
4.5 in. (114 mm)
Allgemeine Beschreibung
Tefzel® Fluorocarbon plastic forceps have smooth square tips 1.6mm (1/16") wide.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Excellent for handling small balance weights
- Will withstand temperature up to 199ºC (390ºF); autoclavable
- Individually blister packed
Rechtliche Hinweise
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)