Merck
BAF379200000
SP Bel-Art® Plastic Forceps
polypropylene, L 5 in. (127 mm)
Synonym(e):
plastic forcep, reusable forceps
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.43
Materialien
polypropylene
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F37920-0000
Länge
5 in. (127 mm)
Allgemeine Beschreibung
These polypropylene plastic forceps have serrated tips to ensure a firm grasp.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Strong and durable
  • Steam autoclavable up to 121ºC (250ºF)
Rechtliche Hinweise
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)