BAH195080000
SP Bel-Art® Straight Tubing Connectors
tubing I.D. 0.25 in. (6 mm)
Synonym(e):
connectors, tubing, tubing coupler
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H19508-0000
L × B
1.625 in. (41.3 mm) × 0.3125 in. (7.9 mm)
Schlauch ID
0.25 in. (6 mm)
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Chemical-resistant polypropylene plastic for use with a wide range of liquids or gases.
- FDA-grade for direct contact with food, drugs, and cosmetics
- Autoclavable
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)