BAH109390005
Bel-Art® Book Style Carboy
capacity 5 L (1.25 gal), polypropylene
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H10939-0005
Kapazität
5 L (1.25 gal)
Breite × L × H
9.5 in. (241 mm) × 3.4375 in. (89 mm) × 14.75 in. (375 mm)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Unique, polypropylene book bottle stacks book-like on shelves for efficient use of space.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Includes top handle and convenient front grip hold for easy removal from a shelf
- Capacity: 5 liters (1.25 gallons)
- Graduated markings on front in liters
Rechtliche Hinweise
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)