Merck
Z382035
Nalgene® Lowboy Ballonflasche mit Hahn
nominal capacity 15 L (4 gal), polypropylene copolymer bottle (PPCO)
Synonym(e):
carboys
About This Item
UNSPSC-Code:
41121820
NACRES:
NB.35
Materialien
polypropylene copolymer bottle (PPCO)
polypropylene spigot and screw closure
Beschreibung
Not recommended for use with most organic solvents
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene 2324-0015
L × B × H
8 in. (203 mm) × 14 1/2 in. (368 mm) × 14 1/2 in. (368 mm)
Nennkapazität
15 L (4 gal)
Allgemeine Beschreibung
Similar to Style 2323, but all polypropylene.
Paßt auch in Lücken, stapelbar (max.3) Integrierter Handgriff für sicheren und einfachen Transport. Resistent gegen starke Säuren und Laugen. Größe: LxBxH
Chemische/physikalische Beständigkeit
Autoclavable
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)