Wichtige Dokumente
ALD00420
2-cyanophenyl sulfofluoridate
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
SMILES String
O=S(F)(OC1=CC=CC=C1C#N)=O
InChI
1S/C7H4FNO3S/c8-13(10,11)12-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H
InChIKey
FWHISILUCPTNBH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
ALD00420-500MG | 4061833233191 |