Wichtige Dokumente
ALD00364
4-(2-Bromoacetyl)benzenesulfonyl fluoride
95% (GC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95% (GC)
Form
crystals
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
mp (Schmelzpunkt)
104-110 °C
Dichte
1.705 g/cm3 at 20 °C
SMILES String
FS(C1=CC=C(C(CBr)=O)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C8H6BrFO3S/c9-5-8(11)6-1-3-7(4-2-6)14(10,12)13/h1-4H,5H2
InChIKey
RWHNIEOAPNZZGI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)