Wichtige Dokumente
ALD00412
Ethyl 4-(fluorosulfonyloxy)benzoate
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Fp: >230°F
Qualitätsniveau
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.479
Dichte
1.340 g/mL at 25 °C
SMILES String
O=S(OC1=CC=C(C(OCC)=O)C=C1)(F)=O
InChI
1S/C9H9FO5S/c1-2-14-9(11)7-3-5-8(6-4-7)15-16(10,12)13/h3-6H,2H2,1H3
InChIKey
WSJHOCQDJHFOCL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)