Wichtige Dokumente
SMB00953
2-Cyano-3,3-diphenylacrylic acid
≥95%
Synonym(e):
α-Cyano-β-diphenylacrylic acid, 2-Cyano-3,3-diphenylpropenoic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
solid
Mol-Gew.
249.26 g/mol
Lagerbedingungen
(Tightly closed. Dry.)
Methode(n)
HPLC: suitable
Farbe
white to off-white
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N#CC(=C(c2ccccc2)c1ccccc1)C(=O)O
InChI
1S/C16H11NO2/c17-11-14(16(18)19)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,(H,18,19)
InChIKey
VSXIZXFGQGKZQG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with a wide variety of chromatographic and spectrometry techniques
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)