Wichtige Dokumente
ALD00128
4-Chlorobenzenesulfonyl fluoride
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
mp (Schmelzpunkt)
45-50 °C
SMILES String
ClC1=CC=C(S(=O)(F)=O)C=C1
InChI
1S/C6H4ClFO2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H
InChIKey
PCTLRVPDZBVCMP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Artikel
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, Sigma-Aldrich now offers a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.
Verwandter Inhalt
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.