Alle Fotos(4)
Wichtige Dokumente
A91906
L-(+)-Arabinose
98%
Synonym(e):
(+)-Arabinose
Alle Fotos(4)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.13
Beilstein:
1723085
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D +103°, c = 1 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
160-163 °C (lit.)
SMILES String
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4-,5+/m0/s1
InChIKey
PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
L-(+)-Arabinose is used as a key starting material in the total synthesis of (+)-ambruticin, zaragozic acid A, (−)-radicamine B and (+)-herbarumin I.
Biochem./physiol. Wirkung
L-Arabinose ist das natürlich vorkommende Isomer und ist ein Bestandteil von pflanzlichen Polysacchariden. Die meisten Bakterien enthalten ein induzierbares Arabinose Operon, das für eine Reihe von Enzymen und Transportern codiert, mithilfe derer L-Arabinose als einzige Kohlenstoffquelle der mikorbiellen Kultur ausreicht.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Total synthesis of (+)-herbarumin I via intermolecular Nozaki-Hiyama-Kishi reaction.
Sabino, Adao Aparecido and Pilli, Ronaldo A
Tetrahedron Letters, 43(15), 2819-2821 (2002)
Total synthesis of (-)-radicamine B.
Gurjar, Mukund K et al.
Tetrahedron Letters, 47(39), 6979-6981 (2006)
Stereoselective total synthesis of zaragozic acid A based on an acetal [1, 2] Wittig rearrangement.
Tomooka, Katsuhiko et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 39(24), 4502-4505 (2000)
Catarina M S S Neves et al.
Frontiers in chemistry, 7, 459-459 (2019-07-19)
The food industry produces significant amounts of waste, many of them rich in valuable compounds that could be recovered and reused in the framework of circular economy. The development of sustainable and cost-effective technologies to recover these value added compounds
Total synthesis of ambruticin.
Eun Lee et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 41(1), 176-178 (2002-12-20)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
A91906-100G-A | 4061833401514 |
A91906-1G-A | 4061833401521 |
A91906-25G-A | 4061835555673 |