Wichtige Dokumente
A34759
Allylpentafluorbenzol
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C6F5CH2CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.13
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.427 (lit.)
bp
148-149 °C (lit.)
Dichte
1.358 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1c(F)c(F)c(CC=C)c(F)c1F
InChI
1S/C9H5F5/c1-2-3-4-5(10)7(12)9(14)8(13)6(4)11/h2H,1,3H2
InChIKey
YBDBTBVNQQBHGJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
109.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
43 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?