Wichtige Dokumente
95541
Chlorotrimethylsilan
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
Silan M3, TMCS, Trimethylchlorsilan, Trimethylsilylchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.7 (vs air)
Dampfdruck
100 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
752 °F
Expl.-Gr.
6.4 %
Brechungsindex
n20/D 1.387 (lit.)
bp
57 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−40 °C (lit.)
Dichte
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
InChIKey
IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Chloromethylation of polysulfones (PSUs).
- Activation of lithium hydride to convert it into a hydride source for the reductive silylation of carbonyl compounds.
- Chlorotrimethylsilane/lithium bromide forms an effective reagent for the conversion of alcohols to bromides.
- Chlorotrimethylsilane is a non-toxic alternative to mercuric chloride in activating in samarium-promoted cyclopropanation of both allylic and α-allenic alcohols.
It is also used in Fisher glycosylation.
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-18.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-28 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?