Wichtige Dokumente
937398
(tBuXPhos)Pd(p-CH3C6H4(Cl)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder or crystals
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: Cross Couplings
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Farbe
white to faint beige
Funktionelle Gruppe
(Palladium)
phosphine
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cl[Pd](C1=CC=C(C)C=C1)[P](C2=CC=CC=C2C3=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C3C(C)C)(C(C)(C)C)C(C)(C)C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)