Wichtige Dokumente
916455
AlPhos Pd G6 OTf
Synonym(e):
AlPhos OAC precatalyst OTf
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
SMILES String
[Pd+]c%10ccc(cc%10)C(F)(F)F.Fc1c(c(c(c(c1CCCC)F)F)c2c(c(c(cc2C(C)C)C(C)C)c3c(c(ccc3)OC)P([C@]87C[C@H]9C[C@@H](C8)C[C@@H](C7)C9)[C@]54C[C@H]6C[C@@H](C5)C[C@@H](C4)C6)C(C)C)F.FC(F)(F)[S](=O)(=O)[O-]
InChIKey
QJLVEPMTRMVTFU-HZBKTHAQSA-M
Anwendung
Learn more about G6 Buchwald precatalysts
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)