Wichtige Dokumente
93690
L-Tryptophan-Ethylester -hydrochlorid
≥99.0% (AT)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.0% (AT)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D +10±1°, c = 2% in H2O
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
220-225 °C (dec.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C13H16N2O2.ClH/c1-2-17-13(16)11(14)7-9-8-15-12-6-4-3-5-10(9)12;/h3-6,8,11,15H,2,7,14H2,1H3;1H/t11-;/m0./s1
InChIKey
PESYCVVSLYSXAK-MERQFXBCSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?