Wichtige Dokumente
860271
L-Valin-Methylester -hydrochlorid
99%
Synonym(e):
(S)-Valine methyl ester hydrochloride, Methyl (S)-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
crystals
Optische Aktivität
[α]/D +15°, c = 2 in H2O
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
171-173 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl.COC(=O)[C@@H](N)C(C)C
InChI
1S/C6H13NO2.ClH/c1-4(2)5(7)6(8)9-3;/h4-5H,7H2,1-3H3;1H/t5-;/m0./s1
InChIKey
KUGLDBMQKZTXPW-JEDNCBNOSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?