Merck
93479
Sigma-Aldrich
Chlormethansulfonylchlorid
technical, ≥90% (AT)
Synonym(e):
Chlormesylchlorid
About This Item
Lineare Formel:
ClCH2SO2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.00
Beilstein:
1811761
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
technical
Assay
≥90% (AT)
Form
liquid
Dichte
1.64 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
ClCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/CH2Cl2O2S/c2-1-6(3,4)5/h1H2
InChIKey
KQDDQXNVESLJNO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)