934704
Sodium manganese oxide
Na0.44MnO2, powder, ≥99% trace metals basis
Synonym(e):
Sodium manganite
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
battery grade
Qualitätsniveau
Beschreibung
Capacity: 110 mAh/g
Description/Nominal Voltage: 2.5 V vs Na/Na+
Assay
≥99% trace metals basis
Form
powder
Zusammensetzung
Na0.44MnO2
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Partikelgröße
1-2 μm
Dichte
4.3 g/cm3 (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)