Merck
934356
Sigma-Aldrich
Val-cit-PAB-OH
≥95%
Synonym(e):
L-Valyl-N5-(aminocarbonyl)-N-[4-(hydroxymethylphenyl]-L-ornithinamide, L-Valyl-N5-(aminocarbonyl)-N-[4-(hydroxymethyl)phenyl]-L-ornithinamide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H29N5O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
379.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
This is a cathepsin cleavable linker used in the construction of antibody drug conjugates (ADC).
Cathepsin cleaveable linkers
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)