Wichtige Dokumente
932442
4,4′-Bis(N-carbazolyl)-1,1′-Biphenyl
≥99% (HPLC)
Synonym(e):
4,4′-Bis-(9-carbazolyl)-1,1′-biphenyl, 4,4-N,N′-Dicarbazol-1,1′-biphenyl, CBP, DCBP
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
sublimed grade
Qualitätsniveau
Beschreibung
µh ≈ 2.0 x 10-3cm2V-1S-1
Assay
≥99% (HPLC)
Verlust
0.5% TGA, >320 ºC (weight loss)
mp (Schmelzpunkt)
281-285 °C
Löslichkeit
THF: soluble
chloroform: soluble
dichloromethane: soluble
Fluoreszenz
λex 369 nm in THF
Energie der Orbitale
HOMO 6.0 eV
LUMO 2.9 eV
λ
in THF
UV-Absorption
λ: 292 nm±5 nm Amax
λ: 318 nm±5 nm Amax
SMILES String
c1ccc2c(c1)n(-c3ccc(cc3)-c4ccc(cc4)-n5c6ccccc6c7ccccc57)c8ccccc28
InChI
1S/C36H24N2/c1-5-13-33-29(9-1)30-10-2-6-14-34(30)37(33)27-21-17-25(18-22-27)26-19-23-28(24-20-26)38-35-15-7-3-11-31(35)32-12-4-8-16-36(32)38/h1-24H
InChIKey
VFUDMQLBKNMONU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)